glikol polietylenowy 20.000
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
PEG 20000, Ethylene glycol polymer 20000, PEG 20,000
A17925.0B
A17925.30
A17925.0BEA
1390
PLN
A17925.0B
A17925.30
glikol polietylenowy 20.000
glikol polietylenowy 20.000
CAS No.: 25322-68-3
Molecular Formula: H(OCH2CH2)nOH
Flash Point: 260°(500°F)
Physical Form: Powder or flake
Density: 1.20
Appearance: White
Odour: Odourless
pH: 5-7
Melting Point: 63-66°
Merck Reference: 14,7568
MDL No.: MFCD00081839
Formuła:
H(OCH₂CH₂)nOH Temp. topnienia: 63…66 °C Gęstość: 1,20 Temp. Zapłonu: 260 °C (500 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00081839 Numer CAS: 25322-68-3 Numer WE (dawny EINECS): 203-473-3 Klasyfikacja Merck : 14,7568 |