Drukuj
Glikol polietylenowy 2000 for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: PEG 2000, Ethylene glycol polymer 2000, PEG 2,000, Ethylene glycol polymer average Mn 2000
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21037.1000 8.21037.5000
8.21037.1000EA 286 PLN
8.21037.1000 8.21037.5000
Glikol polietylenowy 2000 for synthesis, Sigma-Aldrich®
Glikol polietylenowy 2000
Formuła: H(OCH₂CH₂)nOH
Temp. topnienia: 49…52 °C
Gęstość: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 250 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00081839
Numer CAS: 25322-68-3
Numer WE (dawny EINECS): 500-038-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 600 g/l (20 °C)
Melting Point 49 - 52 °C
Molar Mass 1800.00 g/mol
Bulk Density 400 - 500 kg/m3
Flash Point 250 °C
Density 1.21 g/cm3 (20 °C)
pH 4 - 7 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 420 °C
Viscosity kinematic 46 - 55 mm2/s (20 °C) (50% solution)