Glikol polietylenowy 2000
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
PEG 2000, Ethylene glycol polymer 2000, PEG 2,000, Ethylene glycol polymer average Mn 2000
B22181.0B
B22181.30
B22181.0BEA
743
PLN
B22181.0B
B22181.30
Glikol polietylenowy 2000
Glikol polietylenowy 2000
CAS No.: 25322-68-3
Molecular Formula: H(OCH2CH2)nOH
Odour: Odourless
pH: 5-7
Melting Point: 53-55°
Merck Reference: 14,7568
MDL No.: MFCD01779611
Formuła:
H(OCH₂CH₂)nOH Temp. topnienia: 53…55 °C Gęstość: 1,21 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 250 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00081839 Numer CAS: 25322-68-3 Numer WE (dawny EINECS): 500-038-2 Klasyfikacja Merck : 14,7568 |