Drukuj
glikol polietylenowy 200 for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: PEG 200, Ethylene glycol polymer average Mn 200
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07483.1000 8.07483.5000
8.07483.1000EA 193 PLN
8.07483.1000 8.07483.5000
glikol polietylenowy 200 for synthesis, Sigma-Aldrich®
glikol polietylenowy 200
Formuła: H(OCH₂CH₂)nOH
Temp. Wrzenia: ∼250 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –55…–40 °C
Gęstość: 1,124 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 180 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01779596
Numer CAS: 25322-68-3
Numer WE (dawny EINECS): 500-038-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -38 - -36 °C
Molar Mass 190 - 210 g/mol
Boiling Point 150 °C
Vapor Pressure  - 0.01 hPa (20 °C)
Flash Point 180 °C
Density 1.124 g/cm3 (20 °C)
pH 5 - 7 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 304 °C
Viscosity kinematic 53 - 62 mm2/s (20 °C)