Drukuj
glikol polietylenowy 200
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: PEG 200, Ethylene glycol polymer average Mn 200
192210010 192210050 192210051
ACRO192210010EA 292 PLN
ACRO192210010 ACRO192210050 ACRO192210051
glikol polietylenowy 200
glikol polietylenowy 200
Formuła: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 200 g/mol
Temp. topnienia: –65 °C
Gęstość: 1.125 g/cm³
Temp. Zapłonu: 171 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00081839
Numer CAS: 25322-68-3
Numer WE (dawny EINECS): 500-038-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4580 to 1.4610 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
Color scale ≤70 APHA
Hydroxyl value 534 to 591 mg KOH/g