Drukuj
glikol polietylenowy 1.500, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: PEG 1500, PEG 1,500
M-Clarity™ quality level = MQ200
81210-1KG 81210-5KG
SIAL81210-1KGEA 485 PLN
SIAL81210-1KG SIAL81210-5KG
glikol polietylenowy 1.500, Sigma-Aldrich®
glikol polietylenowy 1.500
Formuła: H(OCH₂CH₂)nOH
Temp. Wrzenia: ∼250 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 44…48 °C
Gęstość: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 260 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00081839
Numer CAS: 25322-68-3
Numer WE (dawny EINECS): 500-038-2