Drukuj
glikol polietylenowy 1.500 for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: PEG 1500, PEG 1,500
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07489.1000 8.07489.5000
8.07489.1000EA 356 PLN
8.07489.1000 8.07489.5000
glikol polietylenowy 1.500 for synthesis, Sigma-Aldrich®
glikol polietylenowy 1.500
Formuła: H(OCH₂CH₂)nOH
Temp. Wrzenia: ∼250 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 44…48 °C
Gęstość: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 260 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00081839
Numer CAS: 25322-68-3
Numer WE (dawny EINECS): 500-038-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 500 g/l (20 °C)
Melting Point 44 - 48 °C
Molar Mass 8000 g/mol
Bulk Density 400 - 500 kg/m3
Vapor Pressure  - 0.01 hPa (20 °C)
Flash Point 260 °C
Density 1.2 g/cm3 (20 °C)
pH 4 - 7 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 420 °C
Viscosity kinematic 33 - 39 mm2/s (20 °C) (50% solution)