glikol polietylenowy 1.500
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
PEG 1500, PEG 1,500
A16241.0B
A16241.30
A16241.0BEA
523
PLN
A16241.0B
A16241.30
glikol polietylenowy 1.500
glikol polietylenowy 1.500
CAS No.: 25322-68-3
Molecular Formula: H(OCH2CH2)nOH
Odour: Odourless
pH: 5-7
Melting Point: 44-48°
Merck Reference: 14,7568
MDL No.: MFCD01779609
Formuła:
H(OCH₂CH₂)nOH Temp. Wrzenia: ∼250 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 44…48 °C Gęstość: 1,13 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 260 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00081839 Numer CAS: 25322-68-3 Numer WE (dawny EINECS): 500-038-2 Klasyfikacja Merck : 14,7568 |