Drukuj
Polyethylene glycol 1,450
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
418040010 418040030 418041000 418045000
ACRO418040010EA 230 PLN
ACRO418040010 ACRO418040030 ACRO418041000 ACRO418045000
Polyethylene glycol 1,450
Polyethylene glycol 1,450
Formuła: H(OCH₂CH₂)nOH
Temp. topnienia: 44…48 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00081839
Numer CAS: 25322-68-3
Numer WE (dawny EINECS): 500-038-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Waxy flakes
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 % (K.F.)
Hydroxyl value 70 to 80 mg KOH/g