Glikol polietylenowy 12000
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
PEG 12,000
42635.30
42635.A1
42635.30EA
560
PLN
42635.30
42635.A1
Glikol polietylenowy 12000
Glikol polietylenowy 12000
CAS No.: 25322-68-3
Molecular Formula: H(OCH2CH2)nOH
Flash Point: ≥240°(464°F)
Physical Form: Powder
Odour: Odourless
pH: 5-7
Melting Point: 64-65°
Merck Reference: 14,7568
MDL No.: MFCD00081839
Formuła:
H(OCH₂CH₂)nOH Temp. topnienia: 64…65 °C Temp. Zapłonu: >240 °C (464 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00081839 Numer CAS: 25322-68-3 Numer WE (dawny EINECS): 500-038-2 Klasyfikacja Merck : 14,7568 |