Glikol polietylenowy 10000, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim:
PEG 10000, Ethylene glycol polymer 10000, PEG 10,000
92897-1KG-F
92897-250G-F
SIAL92897-1KG-FEA
604
PLN
SIAL92897-1KG-F
SIAL92897-250G-F
Glikol polietylenowy 10000, Sigma-Aldrich®
Glikol polietylenowy 10000
Formuła:
H(OCH₂CH₂)nOH Temp. topnienia: 63 °C Gęstość: 1,2 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 265 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00081839 Numer CAS: 25322-68-3 Numer WE (dawny EINECS): 500-038-2 |