Drukuj
Glikol polietylenowy 10000 for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: PEG 10000, Ethylene glycol polymer 10000, PEG 10,000
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21881.1000 8.21881.5000 8.21881.9050
8.21881.1000EA 310 PLN
8.21881.1000 8.21881.5000 8.21881.9050
Glikol polietylenowy 10000 for synthesis, Sigma-Aldrich®
Glikol polietylenowy 10000
Formuła: H(OCH₂CH₂)nOH
Temp. topnienia: 63 °C
Gęstość: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 265 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00081839
Numer CAS: 25322-68-3
Numer WE (dawny EINECS): 500-038-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 500 g/l (20 °C)
Melting Point 58 - 63 °C
Molar Mass 9000 g/mol
Bulk Density 400 - 500 kg/m3
Vapor Pressure  - 0.01 hPa (20 °C)
Flash Point 265 °C
Density 1.2 g/cm3 (20 °C)
pH 5 - 7 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 340 °C
Viscosity kinematic 500 - 900 mm2/s (20 °C)