Glikol polietylenowy 10000
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
PEG 10000, Ethylene glycol polymer 10000, PEG 10,000
B21955.0B
B21955.30
B21955.0BEA
611
PLN
B21955.0B
B21955.30
Glikol polietylenowy 10000
Glikol polietylenowy 10000
CAS No.: 25322-68-3
Molecular Formula: H(OCH2CH2)nOH
Flash Point: 265°(509°F)
Physical Form: Powder
Density: 1.2
Odour: Odourless
pH: 5-7
Melting Point: 58-63°
Merck Reference: 14,7568
MDL No.: MFCD00081839
Formuła:
H(OCH₂CH₂)nOH Temp. topnienia: 58…63 °C Gęstość: 1,2 Temp. Zapłonu: 265 °C (509 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00081839 Numer CAS: 25322-68-3 Numer WE (dawny EINECS): 203-473-3 Klasyfikacja Merck : 14,7568 |