Drukuj
glikol polietylenowy 1.000 for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: PEG 1,000, PEG 900-1100
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07488.1000 8.07488.5000
8.07488.1000EA 394 PLN
8.07488.1000 8.07488.5000
glikol polietylenowy 1.000 for synthesis, Sigma-Aldrich®
glikol polietylenowy 1.000
Formuła: H(OCH₂CH₂)nOH
Temp. Wrzenia: ∼250 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 33…40 °C
Gęstość: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 260 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00081839
Numer CAS: 25322-68-3
Numer WE (dawny EINECS): 500-038-2
Klasyfikacja Merck : 13,07651
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 750 g/l (20 °C)
Melting Point 33 - 40 °C
Vapor Pressure  - 0.1 hPa (20 °C)
Flash Point 260 °C
Density 1.2 g/cm3 (20 °C)
pH 4 - 7 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 420 °C
Viscosity kinematic 22 - 27 mm2/s (20 °C) (50% solution)