glikol polietylenowy 1.000
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
PEG 1,000, PEG 900-1100
B22134.30
B22134.0B
B22134.30EA
205
PLN
B22134.30
B22134.0B
glikol polietylenowy 1.000
glikol polietylenowy 1.000
CAS No.: 25322-68-3
Molecular Formula: H(OCH2CH2)nOH
Flash Point: 260°(500°F)
Physical Form: Powder/low melting solid
Density: 1.101
Appearance: White
Odour: Odourless
pH: 5-7
Melting Point: 35-40°
Merck Reference: 14,7568
MDL No.: MFCD01779605
Formuła:
H(OCH₂CH₂)nOH Temp. Wrzenia: ∼250 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 35…40 °C Gęstość: 1,101 Temp. Zapłonu: 260 °C (500 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00081839 Numer CAS: 25322-68-3 Numer WE (dawny EINECS): 500-038-2 Klasyfikacja Merck : 14,7568 |