Drukuj
Olej silikonowy, 60000 cSt, fluid, Dow Corning Corporation 200®, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Polyphenyl-methylsiloxane
M-Clarity™ quality level = MQ100
181838-1L 181838-250ML
SIAL181838-1LEA 1090 PLN
SIAL181838-1L SIAL181838-250ML
Olej silikonowy, 60000 cSt, fluid, Dow Corning Corporation 200®, Sigma-Aldrich®
Olej silikonowy
Gęstość: 0.98 g/mL (25 °C)
Numer MDL: MFCD00132673
Numer CAS: 63148-62-9