Drukuj
dimetylopolisiloksan, 10000 cSt, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
378402-1L 378402-250ML
SIAL378402-1LEA 1860 PLN
SIAL378402-1L SIAL378402-250ML
dimetylopolisiloksan, 10000 cSt, Sigma-Aldrich®
Polydimethylsiloxane
Formuła: (CH₃)₃SiO(Si(CH₃)₂O)n
Temp. Wrzenia: >140 °C (0,002 mmHg)) (lit.)
Gęstość: 0,971 g/ml (25 °C)
Numer MDL: MFCD00132673
Numer CAS: 63148-62-9