Srebro 1000 mg/l w rozcieńczonym kwasie azotowym AVS TITRINORM standard dla AAS
Dostawca: VWR Chemicals
86659.260EA
155.4
PLN
86659.260
86659.180
Srebro 1000 mg/l w rozcieńczonym kwasie azotowym AVS TITRINORM standard dla AAS
Standardy
Wzorce kationowe
Silver Standards
- Traceable to SRM from NIST
- Manufactured and tested in ISO Guide 34/ISO 17025 accredited facilities
- Supplied with Certificate of Analysis, real value ±0,3%