Srebro 1000 mg/l w rozcieńczonym kwasie azotowym (from AgNO3) ARISTAR® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: VWR Chemicals
456022KEA
430.2
PLN
456022K
456024M
Srebro 1000 mg/l w rozcieńczonym kwasie azotowym (from AgNO3) ARISTAR® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy
Wzorce kationowe
Silver Standards
AgNO₃ in HNO₃ 2 to 5%.
Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities.
Supplied with certificate of analysis.