Drukuj
Mangan 1000 mg/l w rozcieńczonym kwasie azotowym (from Mn(OAc)2) ARISTAR® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: VWR Chemicals
455642FEA 834 PLN
455642F 455644H
Mangan 1000 mg/l w rozcieńczonym kwasie azotowym (from Mn(OAc)2) ARISTAR® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy Wzorce kationowe Manganese Standards
Mn(C₂H₃O₂)₂ in HNO₃ 2 to 5%.
Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities.
Supplied with certificate of analysis.