magnez 10.000 mg/l w rozcieńczonym kwasie azotowym (from MgO) ARISTAR® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: VWR Chemicals
455632DEA
2260
PLN
455632D
455634F
magnez 10.000 mg/l w rozcieńczonym kwasie azotowym (from MgO) ARISTAR® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy
Wzorce kationowe
Magnesium Standards
MgO in HNO₃ 2 to 5%.
Certyfikaty: Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO 17034 / ISO 17025 accredited facilities.
Dodatkowe informacje: Supplied with certificate of analysis.