gadolin 1000 mg/l w rozcieńczonym kwasie azotowym (de Gd2O3) ARISTAR® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: VWR Chemicals
455362AEA
642
PLN
455362A
455364C
gadolin 1000 mg/l w rozcieńczonym kwasie azotowym (de Gd2O3) ARISTAR® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy
Wzorce kationowe
Gadolinium Standards
Gd₂O₃ in HNO₃ (2 to 5%).
Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities.
Supplied with certificate of analysis.