Dysproz 1000 mg/l w rozcieńczonym kwasie azotowym (from Dy2O3) ARISTAR® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: VWR Chemicals
455302LEA
331.8
PLN
455302L
455304N
Dysproz 1000 mg/l w rozcieńczonym kwasie azotowym (from Dy2O3) ARISTAR® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy
Wzorce kationowe
Dysprosium Standards
Dy₂O₃ in 2 to 5% HNO₃.
Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities.
Supplied with certificate of analysis.