Drukuj
Cez 10.000 mg/l w rozcieńczonym kwasie azotowym (from CsNO3) ARISTAR® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: VWR Chemicals
455212KEA 1430 PLN
455212K 455214M
Cez 10.000 mg/l w rozcieńczonym kwasie azotowym (from CsNO3) ARISTAR® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy Wzorce kationowe Cesium Standards
CsNO₃ in HNO₃ 2 to 5%.
Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities.
Supplied with certificate of analysis.