Drukuj
Cez 1000 mg/l w rozcieńczonym kwasie azotowym (from CsNO3) ARISTAR® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: VWR Chemicals
455204KEA 1800 PLN
455204K 455202Y
Cez 1000 mg/l w rozcieńczonym kwasie azotowym (from CsNO3) ARISTAR® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy Wzorce kationowe Cesium Standards
CsNO₃ in HNO₃ 2 to 5%.
Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities.
Supplied with certificate of analysis.