Drukuj
kadm 10000mg/l w rozcieńczonym kwasie azotowym (from Cd) ARISTAR® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: VWR Chemicals
455154REA 2380 PLN
455154R 455152P
kadm 10000mg/l w rozcieńczonym kwasie azotowym (from Cd) ARISTAR® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy Wzorce kationowe Cadmium Standards
Cd in HNO₃ 2 to 5%.
Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities.
Supplied with certificate of analysis.