Drukuj
Roztwór wzorcowy kadmu, 1000 mg/l Cd w rozcieńczonym kwasie azotowym (from Cd) ARISTAR® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: VWR Chemicals
455142NEA 656 PLN
455142N 455144P
Roztwór wzorcowy kadmu, 1000 mg/l Cd w rozcieńczonym kwasie azotowym (from Cd) ARISTAR® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy Wzorce kationowe Cadmium Standards
Cd in HNO₃ 2 to 5%.
Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities.
Supplied with certificate of analysis.