ołów 10.000 mg/l w rozcieńczonym kwasie azotowym (from Pb(NO3)2) ARISTAR® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: VWR Chemicals
455572YEA
1400
PLN
455572Y
455574K
ołów 10.000 mg/l w rozcieńczonym kwasie azotowym (from Pb(NO3)2) ARISTAR® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy
Wzorce kationowe
Lead Standards
Pb(NO₃)₂ in HNO₃ 2 to 5%.
Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities.
Supplied with certificate of analysis.