ołów 1000 mg/l w rozcieńczonym kwasie azotowym (from Pb(NO3)2) ARISTAR® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: VWR Chemicals
455562GEA
693
PLN
455562G
455564Y
ołów 1000 mg/l w rozcieńczonym kwasie azotowym (from Pb(NO3)2) ARISTAR® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy
Wzorce kationowe
Lead Standards
Pb(NO₃)₂ in 2% HNO₃.
Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities.
Supplied with certificate of analysis.