Drukuj
Bar 1000 mg/l w rozcieńczonym kwasie azotowym (from Ba(NO3)2) ARISTAR® pojedynczy wzorzec do ICP
Dostawca: VWR Chemicals
455062XEA 628 PLN
455062X 455064Q
Bar 1000 mg/l w rozcieńczonym kwasie azotowym (from Ba(NO3)2) ARISTAR® pojedynczy wzorzec do ICP
Standardy Wzorce kationowe Wzorce baru
Ba(NO₃)₂ in HNO₃ 2 to 5%.
Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities.
Supplied with certificate of analysis.
Zobacz ceny
SPECYFIKACJE
Environmentally Preferable