Drukuj
antymon 1000 mg/L w 2 M kwasie chlorowodorowym (from Sb₂O₃) Certipur® standard dla AAS, Supelco®
Dostawca: Merck
1.70204.0100 1.70204.0500
1.70204.0100EA 144 PLN
1.70204.0100 1.70204.0500
antymon 1000 mg/L w 2 M kwasie chlorowodorowym (from Sb₂O₃) Certipur® standard dla AAS, Supelco®
Standardy Wzorce kationowe Wzorce antymonu
Certyfikaty: Traceable to SRM from NIST.