balsam kanadyjski, natural filtered
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A16289.14
A16289.22
A16289.36
A16289.14EA
296
PLN
A16289.14
A16289.22
A16289.36
balsam kanadyjski, natural filtered
balsam kanadyjski
CAS No.: 8007-47-4
Flash Point: 43°(109°F)
Refractive Index: 1.5230
Merck Reference: 14,946
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00132800
Mounting medium for microscopy
Gęstość:
0,99 Temp. Zapłonu: 43 °C (109 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00132800 Numer CAS: 8007-47-4 Numer WE (dawny EINECS): 232-362-2 Jednostka: 1993 ADR: 3,III Klasyfikacja Merck : 14,946 |