Awidyna, klasa odczynnikowa
Dostawca: VWR Chemicals
9764-100GEA
327
PLN
9764-100G
9764-500G
Awidyna, klasa odczynnikowa
Białka
Fluorescence: 238 to 282
E. coli: equivalent
Water content: < or > 13%
pH at 25 °C: 4,0 - 5,7
Salmonella: not detectable
Standard plate count: ≤1000 /g
Viscosity: 38 to 50 mps