Drukuj
Natywna oksydaza ksantynowa (z maślanki)
Dostawca: Merck Millipore Calbiochem
682151-10 682151-50
682151-10EA 788 PLN
682151-10 682151-50
Natywna oksydaza ksantynowa (z maślanki)
Enzymy
Complex metalloprotein that catalyses oxidative hydroxylation of a variety of aromatic heterocycles and simple aldehydes. Catalyses the oxidation of xanthine to uric acid.