Stop platynowo rodowy (94:6 w%), wire for ISA type B standard grade thermocouple, Ø 0.33 mm (0.013 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
43025.G2
43025.BW
43025.G2EA
16200
PLN
43025.G2
43025.BW
Stop platynowo rodowy (94:6 w%), wire for ISA type B standard grade thermocouple, Ø 0.33 mm (0.013 in)
Stop platynowo rodowy (94:6 w%)
Molecular Formula: Pt:Rh; 94:6 wt%
Physical Form: ≈0.88g/50cm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00198186