Stop platynowo rodowy (94:6 w%), wire for ISA type B standard grade thermocouple, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
42913.BW
42913.G2
42913.BY
42913.BWEA
2870
PLN
42913.BW
42913.G2
42913.BY
Stop platynowo rodowy (94:6 w%), wire for ISA type B standard grade thermocouple, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Stop platynowo rodowy (94:6 w%)
Molecular Formula: Pt:Rh; 94:6 wt%
Physical Form: ≈0.52g/50cm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00198186