Stop platynowo rodowy (90:10 w%), wire for ISA type S standard grade thermocouple, Ø 0.203 mm (0.008 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
42894.G1
42894.G5
42894.G9
42894.G1EA
3590
PLN
42894.G1
42894.G5
42894.G9
Stop platynowo rodowy (90:10 w%), wire for ISA type S standard grade thermocouple, Ø 0.203 mm (0.008 in)
Stop platynowo rodowy (90:10 w%)
Molecular Formula: Pt:Rh; 90:10 wt%
Physical Form: ≈0.65g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00198186