Stop platynowo rodowy (90:10 w%) ≥99.9% (metals basis), foil, Thickness: 0.1 mm (0.004 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
41810.FF
41810.FI
41810.GH
41810.FFEA
22960
PLN
41810.FF
41810.FI
41810.GH
Stop platynowo rodowy (90:10 w%) ≥99.9% (metals basis), foil, Thickness: 0.1 mm (0.004 in)
Stop platynowo rodowy (90:10 w%)
Purity: 99.9%
Molecular Formula: Pt:Rh; 90:10 wt%
Physical Form: ≈1.25g/25x25mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00198186