Stop platynowo rodowy (90:10 w%) ≥99.9% (metals basis), foil, Thickness: 0.05 mm (0.002 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
41809.FI
41809.GH
41809.FIEA
39940
PLN
41809.FI
41809.GH
Stop platynowo rodowy (90:10 w%) ≥99.9% (metals basis), foil, Thickness: 0.05 mm (0.002 in)
Stop platynowo rodowy (90:10 w%)
Purity: 99.9%
Molecular Formula: Pt:Rh; 90:10 wt%
Physical Form: ≈0.62g/25x25mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00198186