Stop platynowo rodowy (90:10 w%) ≥99.9% (metals basis), gauze woven from wire 80 mesh, Ø 0.076 mm (0.003 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
12217.FF
12217.FI
12217.GH
12217.FFEA
2170
PLN
12217.FF
12217.FI
12217.GH
Stop platynowo rodowy (90:10 w%) ≥99.9% (metals basis), gauze woven from wire 80 mesh, Ø 0.076 mm (0.003 in)
Stop platynowo rodowy (90:10 w%)
Purity: 99.9%
Molecular Formula: Pt:Rh; 90:10 wt%
Physical Form: ≈0.39g/25x25mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00198186