Stop platynowo rodowy (90:10 w%), wire for ISA type S standard grade thermocouple, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
10065.BU
10065.BY
10065.CC
10065.BUEA
5500
PLN
10065.BU
10065.BY
10065.CC
Stop platynowo rodowy (90:10 w%), wire for ISA type S standard grade thermocouple, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Stop platynowo rodowy (90:10 w%)
Molecular Formula: Pt:Rh; 90:10 wt%
Physical Form: ≈0.52g/50cm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00198186