Stop platynowo irydowy (90:10 w%), drut, Ø 1.5 mm (0.06 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
44812.BQ
44812.BU
44812.BQEA
10640
PLN
44812.BQ
44812.BU
Stop platynowo irydowy (90:10 w%), drut, Ø 1.5 mm (0.06 in)
Stop platynowo irydowy (90:10 w%)
Molecular Formula: Pt:Ir; 90:10 wt%
Physical Form: ≈1.91g/5cm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD02091683