Stop platynowo irydowy (90:10 w%), wire, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
42678.BQ
42678.BU
42678.BY
42678.BQEA
4950
PLN
42678.BQ
42678.BU
42678.BY
Stop platynowo irydowy (90:10 w%), wire, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Stop platynowo irydowy (90:10 w%)
Molecular Formula: Pt:Ir; 90:10 wt%
Physical Form: ≈0.85g/5cm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD02091683