Stop platynowo irydowy (90:10 w%) ≥99.9% (metals basis), foil, Thickness: 0.025 mm (0.001 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
41802.FF
41802.FI
41802.GH
41802.FFEA
2510
PLN
41802.FF
41802.FI
41802.GH
Stop platynowo irydowy (90:10 w%) ≥99.9% (metals basis), foil, Thickness: 0.025 mm (0.001 in)
Stop platynowo irydowy (90:10 w%)
Purity: 99.9%
Molecular Formula: Pt:Ir; 90:10 wt%
Physical Form: ≈0.34g/25x25mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD02091683