Stop platynowo irydowy (90:10 w%), gauze woven from wire 150 mesh, Ø 0.043 mm (0.0017 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
40934.FF
40934.FI
40934.GH
40934.FFEA
2270
PLN
40934.FF
40934.FI
40934.GH
Stop platynowo irydowy (90:10 w%), gauze woven from wire 150 mesh, Ø 0.043 mm (0.0017 in)
Stop platynowo irydowy (90:10 w%)
Molecular Formula: Pt:Ir; 90:10 wt%
Physical Form: Wire Cloth
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD02091683
Filtration, electrodes