Stop platynowo rodowy (87:13 w%), wire for ISA type R standard grade thermocouple, Ø 0.203 mm (0.008 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
42905.G1
42905.G5
42905.G9
42905.G1EA
3660
PLN
42905.G1
42905.G5
42905.G9
Stop platynowo rodowy (87:13 w%), wire for ISA type R standard grade thermocouple, Ø 0.203 mm (0.008 in)
Stop platynowo rodowy (87:13 w%)
Molecular Formula: Pt:Rh; 87:13 wt%
Physical Form: ≈0.64g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00198186