Stop platynowo rodowy (87:13 w%), drut for ISA type R standard grade thermocouple, Ø 0.076 mm (0.003 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
42902.BW
42902.G2
42902.G6
42902.BWEA
696
PLN
42902.BW
42902.G2
42902.G6
Stop platynowo rodowy (87:13 w%), drut for ISA type R standard grade thermocouple, Ø 0.076 mm (0.003 in)
Stop platynowo rodowy (87:13 w%)
Molecular Formula: Pt:Rh; 87:13 wt%
Physical Form: ≈0.045g/50cm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00198186