Stop platynowo rodowy (87:13 w%), wire for ISA type R standard grade thermocouple, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
10062.BU
10062.BY
10062.CC
10062.BUEA
1440
PLN
10062.BU
10062.BY
10062.CC
Stop platynowo rodowy (87:13 w%), wire for ISA type R standard grade thermocouple, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Stop platynowo rodowy (87:13 w%)
Molecular Formula: Pt:Rh; 87:13 wt%
Physical Form: ≈0.26g/25cm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00198186