Stop platynowo rodowy (80:20 w%) ≥99.9% (metals basis), foil, Thickness: 0.025 mm (0.001 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
41811.FI
41811.GH
41811.FIEA
21520
PLN
41811.FI
41811.GH
Stop platynowo rodowy (80:20 w%) ≥99.9% (metals basis), foil, Thickness: 0.025 mm (0.001 in)
Stop platynowo rodowy (80:20 w%)
Purity: 99.9%
Molecular Formula: Pt:Rh; 80:20 wt%
Physical Form: ≈0.29g/25x25mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00198186