Chlorki czwartorzedowych zwiazków amoniowych - chlorki benzylo(C8-18)alkilodimetyloamonium 50% (w/w) in aqueous solution
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Quaternary ammonium compounds, benzyl-C8-18-alkyldimethyl, chlorides, Alkylbenzyldimethylammonium chloride
B20760.0F
B20760.AP
B20760.0FEA
2430
PLN
B20760.0F
B20760.AP
Chlorki czwartorzedowych zwiazków amoniowych - chlorki benzylo(C8-18)alkilodimetyloamonium 50% (w/w) in aqueous solution
Chlorki czwartorzedowych zwiazków amoniowych - chlorki benzylo(C8-18)alkilodimetyloamonium
CAS No.: 63449-41-2
Flash Point: None
Beilstein Reference: 4062599
Merck Reference: 14,1059
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00145757
Formuła:
C₆H₅CH₂N(CH₃)₂RCl (R=C₈H₁₇ to C₁₈H₃₇) Gęstość: 0.99 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00145757 Numer CAS: 63449-41-2 Numer WE (dawny EINECS): 264-151-6 Jednostka: 3265 ADR: 8 III Klasyfikacja Merck : 14,1059 |